Des flacons pre-fermés 702962: 4 mL Flacon à visser N 13 diamètre extérieur: 14,75 mm, hauteur extérieure: 45 mm transparent, fond plat pré-vissés avec 702926: N 13 Capuchon à visser en PP, noir, trou Silicone blanc/PTFE rouge Dureté du joint: 40° sh 1 * 100 Pce
Catalog # MANA702869
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together