Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planifier la phase achromatique Ph1 ; 0,25 NA ; 10,6 mm WD, 10×, 10,6 mm
N° de catalogue ECHLJMAG0108
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Documentation produit
Spécifications
- Grossissement:10×
- Désignation:Planifier la phase achromatique Ph1 ; 0,25 NA ; 10,6 mm WD
- Seq:10
- Distance de travail:10,6 mm