Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat LWD; 0,4 NA, 20×, 2,8 mm
N° de catalogue ECHLJMAG0216
Fournisseur:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
N° de catalogue ECHLJMAG0216
Fournisseur:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat LWD; 0,4 NA, 20×, 2,8 mm
Prix
SFr. 1’300.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    20×
  • Désignation:
    Plan achromat LWD; 0,4 NA
  • Seq:
    16
  • Distance de travail:
    2,8 mm