CELL SYSTEMS CULTURE BOOST 10ML 1 * 10 mL
Référence CELS4CB-500
Fournisseur: CELL SYSTEMS
Frequently Bought Together
Bacs universels
Fournisseur: KARTELL
CryoBoxes with hinged lid, for cryovials, 1 to 5 ml, TruCool®
Fournisseur: BIOCISION
Water sampling bottles, sterile, VWR®
Fournisseur: VWR Collection
Flacons de culture cellulaire, Falcon®
Fournisseur: Corning
VWR®, Cryoboîtes, carton, 136x136 mm
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Microtubes à centrifuger, haute performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Cryoboxes, Half Size, Cardboard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Square Bottles, PET
Fournisseur: LAB3 OWN PRODUCTION
Cryoboîtes, 133 × 133 mm
Fournisseur: TENAK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tubes de microcentrifugation à faible liaison
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Cryoboîtes, carton, 133×133 mm
Fournisseur: VWR Collection
CapMats et CapStrips
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Microtubes à centrifuger, 0,5/1,5/2,0 ml
Fournisseur: Brand
Accessoires pour flacons à fond conique, NALGENE®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tubes de stockage, avec code-barres 2D, Matrix™
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
[EN]MICROPLATE 384 WELL POLY-D-LYSINE WH 1 * 20 Pce
Fournisseur: Greiner Bio-One