[EN]WIPE PROCESS2WIPE 70%IPA 12X12 20/PK 1 * 200 Pce
Catalog # VELTVEL121212S3023
Supplier: VELTEK ASSOCIATES
[EN]WIPE PROCESS2WIPE 70%IPA 12X12 20/PK 1 * 200 Pce
Catalog # VELTVEL121212S3023
Supplier: VELTEK ASSOCIATES
Frequently Bought Together
Propanol-2, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP pour la chromatographie préparative, SAFC®
Supplier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1,8-Naphtalènediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
[EN]OXSILAN ICP STANDARD 1 - 11 ELEMENTS 1 * 1 L
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Propanol-1 ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Butoxy-2-éthanol 99%, très pur
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Chloroforme 99.0-99.4% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
n-Nonane 99%, Qualité Réactif
Supplier: Honeywell Chemicals
Tétrachloroéthylène ≥99%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Diisopropyle oxyde 98+% stabilisé, pur
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Méthanol ACS, grade Gradient pour HPLC, Burdick & Jackson™
Supplier: Honeywell Chemicals
Cyclohexane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals