UST bench brush, soft, Vikan®
PBT, fuchsia, 330 mm, fuchsia, 57 mm
Katalognr. BSNC45811
Anbieter: Basan
Direkt zu
Product Details & Documents
This ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) Bench Brush with Ultra Filament Security ensures effective sweeping of fine dry particles from conveyor belts, food preparation surfaces, tables and equipment in high-risk areas.
- Soft bristles made from Polybutylene terephthalate (PBT)
- Handle made from glass reinforced PP
- Large choice of colours
- Autoclavable at 121 °C
All UST brushes feature a unique bristle system that minimises the risk of contamination and bristle loss.
Zertifizierung: Food contact approved. FDA compliant.
Dokumente
TDS Vikan® UST Bench Brush, Soft, Blue, 30 mm
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Couleur des poils:fuchsia
- Matériau des poils:PBT
- Longueur totale:330 mm
- Longueur brosse:57 mm
- Handle colour:fuchsia
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..