ContactUsLinkComponent
Couvre-objets No. 1.5, 30 mm dia., 100 pcs. p/bte. en carton 1 * 1.000 Pce
Référence MARI0112700
Fournisseur:  MARIENFELD
Couvre-objets No. 1.5, 30 mm dia., 100 pcs. p/bte. en carton 1 * 1.000 Pce
Référence MARI0112700
Fournisseur:  MARIENFELD
Frequently Bought Together