Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Varioshake Secoueurs

Bi-directional/linear shaker, VS 8 B, CH-plug
  LAUDL003138
 :   LAUDA
Varioshake Secoueurs
  LAUDL003138
 :  LAUDA
Varioshake Secoueurs

Bi-directional/linear shaker, VS 8 B, CH-plug

 
SFr. 1’830.00
   
1 * 1 ST
 

Secoueur avec mouvement tridimensionnel, robuste et silencieux, polyvalent.

  • Affichage de la fréquence d'agitation et réglage numérique via l'affichage LC, par paliers de 0,1 tr/min, accélération en douceur
  • Le point de consigne et les valeurs réelles ainsi que la fréquence d'agitation sont affichés sur deux écrans LC
  • Technologie de microprocesseur conviviale
  • Clavier à membrane avec symboles distinctifs
  • Minuterie réglable de 1 min. jusqu'à 99:59 heures ou fonctionnement continu
  • Interface RS232 optionelle , sur demande
  • Plateforme à secouer en aluminium anodisé avec quatre chevilles en matière plastique
  • Entraînement par un moteur AC protégé contre les surcharges

Mécanisme compact, robuste et à faible usure
Vitesse constante, indépendante de la charge
Excellent pour une utilisation continue.

Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé électrolytiquement, thermolaqué.

 : Plateaux d'agitation, tapis adhésif, support antidérapant,
support pour tubes à essai, attaches pour fioles/ampoule à
décanter, supports universels.

 
  • Désignation:
    Bi-directional/linear shaker, VS 8 B, CH-plug
  • Seq:
    09
  • Cat. No.:
    LAUDL003138
  • Poids:
    11 kg
  • Mouvement d'agitation:
    Orbital
  • L×P×H:
    350×355×160 mm
  • Température de service:
    10...50 °C
  • Modèle:
    VS 8 B
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..