ContactUsLinkComponent
Enregistreur de température PDF pour sonde Pt100 externe avec connexion USB. Étendue de mesure: -200 °C..+400 °C, usage multiple, durée de vie: 3 ans, capacité de mémoire: 75'500 valeurs 1 * 1 Pce
N° de catalogue ELPR802279
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Enregistreur de température PDF pour sonde Pt100 externe avec connexion USB. Étendue de mesure: -200 °C..+400 °C, usage multiple, durée de vie: 3 ans, capacité de mémoire: 75'500 valeurs 1 * 1 Pce
N° de catalogue ELPR802279
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together