Vestes softshell DX4™
Product Details & Documents
La veste softshell DX4 est conçue avec précision à partir d'un tissu ripstop révolutionnaire, respirant, imperméable et coupe-vent. Son design inspiré du sport comprend un dos plus long, des manches à la forme dynamique, des poignets ajustables, des finitions réfléchissantes et de multiples poches sécurisées offrant un grand espace de rangement. Un choix idéal pour le travailleur moderne.
- Tissu résistant, respirant, coupe-vent et déperlant. Poignets à scratch pour un ajustement parfait. Capuche intégrée, à la fois élégante et pratique. Poches latérales zippées. Tissu éco-responsable extrêmement déperlant : l'eau perle à la surface. 7 poches pour un rangement optimal. Tirettes faciles à manipuler sur toutes les fermetures éclair. Renforcée aux points de tension. Conçue pour une liberté de mouvement totale. Poche pour téléphone.
Idéale pour le travailleur moderne, la veste softshell DX4 est dotée d'une doublure contrastée dynamique, de manches préformées pour une plus grande liberté de mouvement, de liserés réfléchissants pour une meilleure visibilité, d'une capuche ergonomique pour un ajustement parfait et de fermetures éclair contrastées haut de gamme pour une touche d'élégance.
Avec son design contemporain et sa coupe ergonomique, cette veste est dotée d'un ourlet ajustable par cordon de serrage, d'une poche poitrine zippée, d'un ourlet arrière incurvé pour une protection accrue et d'une mentonnière pour plus de confort et de stabilité.
Couleur: Bleu métro
Conditions météorologiques - Sec : Vêtements du quotidien
Spécifications
- Taille de confection:XXL
- Coupe du tenue:Regular
- Couleur:bleu
- Cat. No.:PRTWDX474MBRXXL
- Zone à risque:Pluie (imperméable)
- Tissu:Polyester/elastane
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:Décontracté|Extérieur
- Genre:Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:Long