Objectives
HI PLAN achromatic objective, 40×/0,65, 0,35 mm
N° de catalogue LEIM11506238
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
Aller à
Product Details & Documents
Plan achromatic and phase contrast objectives.
Spécifications
- Grossissement:40×/0,65
- Désignation:HI PLAN achromatic objective
- Distance de travail:0,35 mm