Microscopes inversés, AE 2000
Microscope inversé, AE2000, Binoculaire, Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH
N° de catalogue 630-3459
Fournisseur: MOTIC
Aller à
Product Details & Documents
Les microscopes AE2000 sont conçus pour des applications de culture cellulaire.
- Arrêt automatique après 15 minutes d'inutilisation
- Objectifs sans plomb conformes à la directive RoHs
- Conception robuste et faible encombrement
Pour la microbiologie, les laboratoires d'analyses, et les inspections de routine.
: Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
: Additionnal phase contrast objectives are also available. LED modules can be ordered separately.
Spécifications
- Grossissement:Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH
- Modèle:AE2000
- Désignation:Microscope inversé
- Seq:03
- Type:Binoculaire
- Cat. No.:630-3459
- Oculaires:Grand champ 10×/20 mm avec pointeur
- Éclairage:Halogène − LED en option
- Condenseur:Extra longue distance (72 mm) O.N. 0,30 avec diaphragme et support pour filtre
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique avec position de verrouillage et contrôle de la tension
- Distance de travail:72 – 184 mm
- Mode d'observation:Fond clair et contraste de phase
- Platine:200×239 mm
- Exigence électrique:100 – 240 V
- Tourelle:4 positions, inclinées|4 positions
- Tête:Siedentopf, 45° inclined, 360° rotating
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-15021× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 184.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1503Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1500Surplatine amovible avec support pour microplaques, 128×86 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 941.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix