Flacon 125ml rond verre jaune large ouverture - bague 400/38 1 * 40 Pce
Catalog # SPVAB00447EURO
Supplier: GRAVIS
Flacon 125ml rond verre jaune large ouverture - bague 400/38 1 * 40 Pce
Catalog # SPVAB00447EURO
Supplier: GRAVIS
Frequently Bought Together
Magnésium sulfate ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, Electran pour la biologie moléculaire
Supplier: VWR Chemicals
Support pour burettes
Supplier: Brand
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pots conique à prélèvement, avec bouchon à visser
Supplier: VWR Collection
VWR®, Bouteilles, HDPE
Supplier: VWR Collection
Bouchons à visser, PP
Supplier: GRAVIS
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
Eau, Qualité Biologie Moléculaire
Supplier: PanReac AppliChem
Filtres pour seringues, J.T.Baker®
Supplier: Avantor
VWR® FFP2, Masque filtrant à particules jetable
Supplier: VWR Collection
Diméthylsulfoxyde, deshydraté (max. 0,03% H₂O) ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Pelles
Supplier: Brand
Flacons à col large en verre clair ou en verre brun
Supplier: GRAVIS
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
Sachets de stérilisation plats, Stericlin®
Supplier: VP Medical Packaging
Flacons à col large avec capuchon à vis
Supplier: RIXIUS