ContactUsLinkComponent
KIT DE DÉPART du Logger Temperature TESTO 174T comprenant 3 mini enregistreurs de données testo 174T, interface USB pour programmer et lire l'enregistreur, support mural, piles (6 x CR2032 Lithium), CD-ROM avec logiciel ComSoft Basic et protocole d'é 1 * 1 KIT
N° de catalogue 620-2769
Fournisseur:  Testo
undefined
KIT DE DÉPART du Logger Temperature TESTO 174T comprenant 3 mini enregistreurs de données testo 174T, interface USB pour programmer et lire l'enregistreur, support mural, piles (6 x CR2032 Lithium), CD-ROM avec logiciel ComSoft Basic et protocole d'é 1 * 1 KIT
N° de catalogue 620-2769
Fournisseur:  Testo
Frequently Bought Together