0
0,00 SFr.
Auftragserfassung
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Human CD117, His Tag (CD7-H52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Thr 516 (Accession P10721-2). 1 * 100 µG
Référence ACRBCD7-H52H4100UG
Fournisseur:
ACROBIOSYSTEMS
Agrandir l'image
Human CD117, His Tag (CD7-H52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Thr 516 (Accession P10721-2). 1 * 100 µG
Référence ACRBCD7-H52H4100UG
Fournisseur:
ACROBIOSYSTEMS
Frequently Bought Together
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, haute performance, bouchon plat ou creux, PP
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Conteneurs d'échantillons coniques, avec couvercles clipsables
Fournisseur: VWR Collection
VWR® Premium Line, Pipettes sérologiques
Fournisseur: VWR Collection
Pipettes Pasteur , à usage unique
Fournisseur: Brand
Centrifuge tubes, Falcon®
Fournisseur: Corning
VWR®, Cryoboîtes, carton, 133×133 mm
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Boîtes de Petri, PS
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Collecteurs d'échantillons droits, avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Fournisseur: Corning
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Eppendorf® DNA LoBind® Microcentrifuge Tubes
Fournisseur: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF