[EN]CLEANER DECONEX 24 FORTE 1 * 1,5 kg
Catalog # DECO501900.00-D15P
Supplier: Borer Chemie
Frequently Bought Together
Ether diéthylique ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection
Détergents liquides pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® FLA
Supplier: Dr. Weigert
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
VWR® Spec-Wipe® 4, Lingettes pour salles propres
Supplier: VWR Collection
Pointes de pipettes, standard
Supplier: Brand
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Acide amidosulfonique ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Béchers, forme haute
Supplier: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection