Pincettes stériles, détectables
Product Details & Documents
En plus de leur couleur bleue, ces préleveurs possèdent dans leur matériau un additif les rendant visibles par des détecteurs de métaux ou par des rayons X. Ces produits peuvent donc, quoiqu'ils soient fabriqués en matière plastique, être éliminés par les systèmes habituels destinés au contrôle de corps étrangers. Conçues pour le travail de précision en laboratoire, elles permettent de saisir, de tenir et de bouger de petits objets, comme par exemple des tissus fins, des échantillons solides etc.
- PS détectable, bleu
- Emballée une par une et stérilisée
- Pour usage unique
- Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
- Longueur totale 130 mm
La poignée rainurée tient bien dans la main et permet de travailler avec une grande précision. Les pincettes en plastique, légères et jetables, permettent de travailler sans fatigue. Ces accessoires de laboratoire, fabriqués en salle blanche, satisfont aux normes les plus sévères et évitent toute contamination croisée ou souillure de l’échantillon à analyser.
Les pincettes de laboratoire conviennent à l’utilisation dans l’industrie chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire, dans la filière cosmétique-parfums et dans la science.
Pointue/coudée: Les pointes de la pincette jetable sont fines, lisses et coudées. Les pointes coudées permettent de saisir avec précision différents matériaux et de les manipuler en toute sécurité.
Pointue: Pincette anatomique, pointes droites, rainurées à l’intérieur. Il est ainsi possible de saisir des matériaux délicats.
Pointe large: Pincette dotée de pointes larges. Les larges pointes, lisses et émoussées, empêchent d’endommager les matériaux à la saisie.
Certifications: Conforme aux directives alimentaires UE et FDA.
Spécifications
- Emballage:Individually
- Stérile:+
- Type:Broad tip, straight
- Couleur:bleu
- Longueur:130 mm
- Seq:03