Pincette à usage unique, bleue
Pincette à usage unique, bleue
Pointed, straight, bleu, +, 130 mm
N° de catalogue 300-0351
Fournisseur:   BURKLE
Pincette à usage unique, bleue
N° de catalogue 300-0351
Fournisseur:  BURKLE
Pincette à usage unique, bleue
Pincette à usage unique, bleue
Pointed, straight, bleu, +, 130 mm
Prix
SFr. 88.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
La couleur bleue n'existe pas sous forme naturelle dans des aliments. Et ainsi, les produits bleus, ou des parties de ces produits, seraient très rapidement et aisément reconnus et détectés lors du contrôle visuel s'ils accédaient par hasard dans la production.
L'utilisation d'outils bleus contribue donc à la conformité aux exigences requises par l'analyse et l'évaluation des risques HACCP en rapport à des corps étrangers. Ceci est une condition primordiale importante, notamment dans les secteurs de la transformation des produits alimentaires, production de produits alimentaires ainsi que dans l'industrie pharmaceutique et fourragère.
  • PS bleu
  • Emballée une par une et stérilisée
  • Pour usage unique
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Longueur totale 130 mm
Conçues pour le travail de précision en laboratoire, elles permettent de saisir, de tenir et de bouger de petits objets, comme par exemple des tissus fins, des échantillons solides etc. La poignée rainurée tient bien dans la main et permet de travailler avec une grande précision.
Les pincettes en plastique, légères et jetables, permettent de travailler sans fatigue. Ces accessoires de laboratoire, fabriqués en salle blanche, satisfont aux normes les plus sévères et évitent toute contamination croisée ou souillure de l’échantillon à analyser. Les pincettes de laboratoire conviennent à l’utilisation dans l’industrie chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire, dans la filière cosmétique-parfums et dans la science.
Pointue/coudée: Les pointes de la pincette jetable sont fines, lisses et coudées. Les pointes coudées permettent de saisir avec précision différents matériaux et de les manipuler en toute sécurité.
Pointue: Pincette anatomique, pointes droites, rainurées à l’intérieur. Il est ainsi possible de saisir des matériaux délicats.
Pointe large: Pincette dotée de pointes larges. Les larges pointes, lisses et émoussées, empêchent d’endommager les matériaux à la saisie.
Certifications: Conforme aux directives alimentaires UE et FDA.
Spécifications
  • Stérile:
    +
  • Type:
    Pointed, straight
  • Couleur:
    bleu
  • Longueur:
    130 mm
  • Seq:
    02