VWR®, Accessoires
Sipper unit with temp. control, A-1000; controller (constant-temperature Peltier sipper system A1000, used for UV1600PC, UV-3100PC, V-3000PC, UV6300PC; cell no.: 1; path length: 10 mm; temp. range: 10 ~ 90 °C [0,1 °C interval adjustable]; temp. control accuracy: ±0,1 °C; injection speed: 1 ~ 8 ml/min [0,5 ml/min interval adjustable])
634-1153
- Désignation:Sipper unit with temp. control, A-1000; controller (constant-temperature Peltier sipper system A1000, used for UV1600PC, UV-3100PC, V-3000PC, UV6300PC; cell no.: 1; path length: 10 mm; temp. range: 10 ~ 90 °C [0,1 °C interval adjustable]; temp. control accuracy: ±0,1 °C; injection speed: 1 ~ 8 ml/min [0,5 ml/min interval adjustable])
- Seq:02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..