Objectives for REVOLVE 3M microscope
POL U-Plan fluorite objective, 4×, 17 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0046
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Grossissement:4×
- Désignation:POL U-Plan fluorite objective
- Seq:05
- Distance de travail:17 mm