Objectives for Rebel Microscopes
Objectif à phase plan-achromatique 10X, LWD NA 0.25 WD 12 mm, 10×, 10,8 mm
N° de catalogue ECHLRMAG0113
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Grossissement:10×
- Désignation:Objectif à phase plan-achromatique 10X, LWD NA 0.25 WD 12 mm
- Seq:25
- Distance de travail:10,8 mm