ContactUsLinkComponent
19 Protective Arm Sleeve AS019S Manchette rsistant la perforation industrielle (chardes, perforations mtalliques, bois et verr e), membrane SuperFabric 360, passe-pouce, clip de maintien la manche,Taille 8 1 * 1 Pce
N° de catalogue UVEX6000308
Fournisseur:  UVEX
19 Protective Arm Sleeve AS019S Manchette rsistant la perforation industrielle (chardes, perforations mtalliques, bois et verr e), membrane SuperFabric 360, passe-pouce, clip de maintien la manche,Taille 8 1 * 1 Pce
N° de catalogue UVEX6000308
Fournisseur:  UVEX
Frequently Bought Together