Accessories
Module A 313, adapté aux flacons de laboratoire jusqu'à 10 L, ballons ronds jusqu'à 6 L, flacons Erlenmeyer jusqu'à 5 L, équipé de 5 emplacements d'injecteurs, L×P×H : 200×320×20 mm
N° de catalogue MIEL11055970
Fournisseur:   MIELE
Accessories
N° de catalogue MIEL11055970
Fournisseur:  MIELE
Accessories
Accessories
Module A 313, adapté aux flacons de laboratoire jusqu'à 10 L, ballons ronds jusqu'à 6 L, flacons Erlenmeyer jusqu'à 5 L, équipé de 5 emplacements d'injecteurs, L×P×H : 200×320×20 mm
Prix
1 254.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Module A 313, adapté aux flacons de laboratoire jusqu'à 10 L, ballons ronds jusqu'à 6 L, flacons Erlenmeyer jusqu'à 5 L, équipé de 5 emplacements d'injecteurs, L×P×H : 200×320×20 mm