XAF-8 Anesthesia System Filters (8PK) 1 * 8 items
Catalog # PERK118999
Supplier: PerkinElmer
Frequently Bought Together
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Seringues de dosage précis, Injekt®-F Solo
Supplier: B. Braun
Éthanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals