Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, 3,5 mm, jaune, 20 cm
N° de catalogue BRDY196352
Fournisseur:   Brady
Nylon Wire and Cable Ties
N° de catalogue BRDY196352
Fournisseur:  Brady
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, 3,5 mm, jaune, 20 cm
Prix
SFr. 13.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Couleur:
    jaune
  • Désignation:
    Nylon cable ties, 3,5 mm
  • Longueur:
    20 cm
  • Seq:
    05