Nylon Wire and Cable Ties
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, width 3,6 mm, vert, 14 cm
N° de catalogue BRDY196340
Fournisseur:   Brady
Nylon Wire and Cable Ties
N° de catalogue BRDY196340
Fournisseur:  Brady
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, width 3,6 mm, vert, 14 cm
Prix
10.60 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Couleur:
    vert
  • Désignation:
    Nylon cable ties, width 3,6 mm
  • Longueur:
    14 cm
  • Seq:
    03