Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, width 3,5 mm, naturel, 14 cm
N° de catalogue BRDY196310
Fournisseur: Brady
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Couleur:naturel
- Désignation:Nylon cable ties, width 3,5 mm
- Longueur:14 cm
- Seq:02