FAST CLEANER AND DEGREASER SPRAY FAST DR 1 * 500 mL
HMIN133482
Frequently Bought Together
Alcool isoamylique 98%, pur
: Thermo Fisher Scientific
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC préparative
: VWR Chemicals
N,N-Diméthylformamide ≥99.9%, CHROMASOLV™ en phase gazeuse Headspace, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
Ethyle acétate ≥99.5% ACS, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
Butoxy-2-éthanol ≥99%
: Thermo Fisher Scientific
Diisopropyle oxyde stabilisé pour analyses
: Thermo Fisher Scientific
Ether de pétrole, 60…80 °C, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
ISOOCTANE FOR UV, IR, HPLC, ACS 1 * 1 L
: PanReac AppliChem
Propanol-2 ≥99.5% ACS, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
ISOOCTANE (REAG. PH. EUR.) FOR ANALYSIS, 1 * 2,5 L
: PanReac AppliChem
Propanol-1 ≥99%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Chloroforme ≥99.5% stabilisé
: Honeywell Chemicals
Toluène 99.8+% pour analyses
: Thermo Fisher Scientific