ContactUsLinkComponent
2.5 ML GEWINDEFLASCHEN AUS KLARGLAS MIT FLACHEM BODEN MIT WEISSER GESCHLOSSENER SCHRAUBKAPPE MIT PTFE EINLAGE. PACK A 100 STK
Référence INFCG085W-14/030-H
Fournisseur:  INFOCHROMA
2.5 ML GEWINDEFLASCHEN AUS KLARGLAS MIT FLACHEM BODEN MIT WEISSER GESCHLOSSENER SCHRAUBKAPPE MIT PTFE EINLAGE. PACK A 100 STK
Référence INFCG085W-14/030-H
Fournisseur:  INFOCHROMA
Frequently Bought Together