14 COMPONENTS 100µG/KG EACH OF GE 1 * 100 mL
N° de catalogue ACSDRM030144L1
Fournisseur: CPACHEM
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions tampon, Certipur®, avec codes couleur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acide chlorhydrique 30%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Ethanol 70% (v/v) 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM Reag. USP solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
31 COMPONENTS 100µG/KG EACH OF AL 1 * 100 mL
Fournisseur: CPACHEM