Chariots multi-usages
800×480×1000 mm, 3 trays, gris
  216-2234
 :   MULTIROIR
Chariots multi-usages
  216-2234
 :  MULTIROIR
Chariots multi-usages
Chariots multi-usages
800×480×1000 mm, 3 trays, gris
SFr. 519.00
1 * 1 ST
Ces chariots à usage multiple ont été conçus pour un usage intensif. Ils sont constitués d'un cadre en aluminium et de plateaux en polypropylène très résistants.
  • Gris ou noir
  • Versions à 2 ou 3 plateaux
  • Capacité de charge inégalée : 80 kg par plateau et 250 kg par chariot
  • 4 roues avec roulement à billes diam. 100 mm, dont 2 avec frein
Les chariots sont légers, faciles à manipuler et très robustes.
  • Couleur:
    gris
  • Seq:
    3
  • l×p×h:
    800×480×1000 mm
  • Clayettes:
    3 trays
  • Cat. No.:
    216-2234
  • Hauteur:
    275 mm (height between two trays)
  • Matière:
    PP
  • Dimensions du:
    615W×450D mm (ext.)
    607W×435D mm (int.)
  • Modèle:
    65006HS808A3