ESC (Easy Surface Checking) swabs
ESC swab Buffered Peptone Water, 100 tubes×5 ml
Fournisseur: LIOFILCHEM
Aller à
Product Details & Documents
The ESC (Easy Surface Checking) swab range includes a new generation of sampling devices for microbiological examination of surfaces, especially recommended for food and pharmaceutical industries.
- Pre-filled swab device
- Rayon bud
- Wide range of diluents
- Leak proof closure
- Transport and storage at room temperature
: Swabs conform to international standards (ISO 18593, ISO 17604).
Spécifications
- Désignation:ESC swab Buffered Peptone Water, 100 tubes×5 ml
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..