Epinephrine, Reference Standards
Epinephrine, USP reference standard, Vial, 200 mg
N° de catalogue 1236970.
Fournisseur:   USP
Epinephrine, Reference Standards
N° de catalogue 1236970.
Fournisseur:  USP
Numéro CAS:  
Epinephrine, Reference Standards
Epinephrine, USP reference standard, Vial, 200 mg
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 433.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 mg
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Cdt:
    200 mg
  • Normes:
    USP reference standard
  • Désignation:
    Epinephrine
  • UN No.:
    2811
  • Cat. No.:
    1236970.
  • N ° CAS.:
    51-43-4
  • Désignation:
    Epinephrine
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..