Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat CC, N.A. 0,95, 40×, 0,13 - 0,16 mm
N° de catalogue ECHLRMAG9404
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à
Product Details & Documents
Dokumente
Spécifications
- Grossissement:40×
- Désignation:Plan apochromat CC, N.A. 0,95
- Seq:01
- Distance de travail:0,13 - 0,16 mm