Objectives for Rebel Microscopes
Huile plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 1,35, 100×, 0,13 mm
Catalog # ECHLRMAG9112
Supplier: DISCOVER ECHO
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Specifications
- Grossissement:100×
- Désignation:Huile plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 1,35
- Seq:02
- Distance de travail:0,13 mm