Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 0,08, 2×, 6,2 mm
N° de catalogue ECHLRMAG9022
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Grossissement:2×
- Désignation:Plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 0,08
- Seq:22
- Distance de travail:6,2 mm