Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 0,13, 4×, 17 mm
  ECHLRMAG0042
Objectives for Rebel Microscopes
  ECHLRMAG0042
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 0,13, 4×, 17 mm
SFr. 217.00
1 * 1 ST
  • Grossissement:
  • Désignation:
    Plan achromatique, CSC 0,17, N.A. 0,13
  • Seq:
    30
  • Distance de travail:
    17 mm