1,4-Dioxane solution, NMR reference standard, Supelco®
1,4-Dioxane solution, 5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR reference standard, NMR tube size 3 mm x 8 in., 10
N° de catalogue 631833-10X8IN
Fournisseur: Merck
1,4-Dioxane solution, NMR reference standard, Supelco®
N° de catalogue 631833-10X8IN
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D)
- Cdt:10
- Normes:NMR reference standard
- Désignation:1,4-Dioxane solution
- Info cdt:NMR tube size 3 mm x 8 in.
- Cat. No.:631833-10X8IN
- Désignation:1,4-Dioxane solution