Densimètre ISO 649 L50 0.800-0.850 : 0.0005 g/ml Tp.20°C avec certificat étalonnage en 3 points 1 * 1 Pce
ALLA3500LC08020BCA
Densimètre ISO 649 L50 0.800-0.850 : 0.0005 g/ml Tp.20°C avec certificat étalonnage en 3 points 1 * 1 Pce
ALLA3500LC08020BCA
Frequently Bought Together
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection