Multi management software, APT-COM™ 4
Multi management software, APT-COM™ 4
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition, gestion pratique des unités et des utilisateurs basée sur l'édition BASIC. Convient pour la mise en réseau jusqu'à 100 unités, UF V
Catalog # BIND9053-0040
Supplier:   Binder
Multi management software, APT-COM™ 4
Catalog # BIND9053-0040
Supplier:  Binder
Multi management software, APT-COM™ 4
Multi management software, APT-COM™ 4
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition, gestion pratique des unités et des utilisateurs basée sur l'édition BASIC. Convient pour la mise en réseau jusqu'à 100 unités, UF V
Price
SFr. 3’930.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gestion, enregistrement, programmation, commande et documentation : c’est ce que propose le nouveau logiciel Multi Management Software de BINDER et bien plus encore. De l’enregistrement conforme aux Bonnes Pratiques de aboratoire à la création aisée de programmes et la gestion de jusqu’à 100 appareils, l’APT-COMTM 4 est utilisable dans tous les secteurs et facilite considérablement les processus de travail complexes.
  • Aperçu central de tous les appareils sous forme de graphique et de tableau
  • Gestion des enregistrements (création, suppression, archivage)
  • Choix parmi 5 langues de menu DE, EN, FR, IT, ES
  • Éditeur de programme graphique et numérique
  • Rappels réglables via la fonction de minuteur
  • Documentation des valeurs mesurées
  • Exportation des valeurs mesurées au format CSV et PDF
BASIC Edition: Pour des exigences simples concernant l’enregistrement et la documentation avec jusqu’à 5 appareils en réseau.
PROFESSIONAL Edition: Gestion aisée des appareils et utilisateurs basée sur l’Édition BASIC. Convient pour la mise en réseau de 100 appareils.
GLP Edition: Pour un travail dans des conditions conformes aux Bonnes Pratiques de Laboratoire. La documentation des valeurs mesurées est effectuée selon les exigences des directives FDA 21CFR11 de manière protégée contre les manipulations.
Specifications
  • Désignation:
    APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition, gestion pratique des unités et des utilisateurs basée sur l'édition BASIC. Convient pour la mise en réseau jusqu'à 100 unités
  • Seq:
    02
  • Pour:
    UF V