Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Poils naturels, 60 mm, Bois, 390 mm
N° de catalogue HECH91120000014
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
N° de catalogue HECH91120000014
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
Glassware/beaker brushes are available with varied handle and bristle materials.
Spécifications
- Matériau des poils:Poils naturels
- Ø tête de la brosse:60 mm
- Handle material:Bois
- Seq:02
- Longueur totale:390 mm