Brosse, droite, Assistent®
Brosse, droite, Assistent®
110 mm, 8 mm, 850 mm
N° de catalogue HECH91120000009
Brosse, droite, Assistent®
N° de catalogue HECH91120000009
Brosse, droite, Assistent®
Brosse, droite, Assistent®
110 mm, 8 mm, 850 mm
Prix
SFr. 192.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
Spécifications
  • Ø tête de la brosse:
    8 mm
  • Seq:
    09
  • Longueur totale:
    850 mm
  • Longueur tête de la brosse:
    110 mm