Brosse, droite, Assistent®
80 mm, 4 mm, 400 mm
Catalog # HECH91120000004
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Ø tête de la brosse:4 mm
- Seq:04
- Longueur totale:400 mm
- Longueur tête de la brosse:80 mm