Filtre de conversion pour convertir la lumière blanche et neutre de la LED en une lumière jaunâtre de type halogène. A fixer sur un Spot EasyLED 1 * 1 Pce
N° de catalogue SCOC600690
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
Frequently Bought Together