Labels for BradyJet J2000 Lab printer
Étiquettes avec point de 11 mm, B-7425J, J20-251-7425J, PP, blanc, J2000-Lab, 25×12 mm, 1500 étiquettes/rouleau
N° de catalogue BRDY150033
Fournisseur:   Brady
Labels for BradyJet J2000 Lab printer
N° de catalogue BRDY150033
Fournisseur:  Brady
Labels for BradyJet J2000 Lab printer
Labels for BradyJet J2000 Lab printer
Étiquettes avec point de 11 mm, B-7425J, J20-251-7425J, PP, blanc, J2000-Lab, 25×12 mm, 1500 étiquettes/rouleau
Prix
SFr. 246.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
These PP BradyJet J2000 Lab printer labels come in matching sizes and shapes for most sample containers including tubes, vials, cryo containers, dishes, plates and general glassware.
  • Designed to stay attached and remain legible
  • Resist liquid nitrogen, freezers, hot water baths and autoclaves
They can also resist common laboratory chemicals like acetone, ethanol, toluene, xylene and IPA.
Spécifications
  • Imprimeur:
    J2000-Lab
  • Type:
    B-7425J
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Étiquettes avec point de 11 mm
  • Dimensions:
    25×12 mm
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    05
  • Modèle:
    J20-251-7425J
  • Emballage:
    1500 étiquettes/rouleau