Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T210
±0,2 °C (–40…0 °C);
±0,5 °C (–55…–40 °C), 0,01 °C
Product Details & Documents
The EBRO EBI 12-T210 is your reliable partner for temperature and pressure monitoring in the pharmaceutical industry.
- Wide measuring range: –55 to +150 °C
- High-quality PT1000 sensor (class A)
- Rigid, external temperature sensor: Ø 3, 50 or 75 mm long
- Robust IP68 protection class: waterproof and vapour-tight
With an extended measuring range, high-precision PT1000 sensor, and IP68 protection, it ensures accurate monitoring even in demanding environments like autoclaves. Perfect for safe and efficient processes.
The EBRO EBI 12-T210 is a versatile temperature and pressure data logger designed for critical applications in the pharmaceutical industry. With a wide measuring range of –55 to +150 °C and precise PT1000 sensor, it ensures reliable monitoring during sterilisation, lyophilisation, and other demanding processes. The device is IP68-rated, allowing use in harsh environments like autoclaves. Its robust construction guarantees accurate data collection, making it ideal for ensuring compliance with stringent regulatory standards in laboratory and production settings. Perfect for quality assurance and process validation.
Dimensions: Ø48×24H mm, probe length 50 or 75 mm
Calibration points: –20, 0, +60 and +134 °C
: Includes 1× EBI 12-T21x, 1× factory calibration certificate, manual.
Pasteurization Control Testing and Storage Life of Food.pdf Professional Data Logger for Validation, Routine Control and Process Monitoring.pdf Validation and Process Monitoring EBI11-12.pdf Validation and Process Monitoring Food.pdf Validation and Process Monitoring.pdf
Spécifications
- Plage de mesure:T: –55…+150 °C
- Résolution:0,01 °C
- Désignation:EBI 12-T211, high temperature data logger, 75 mm probe length
- Seq:02
- Précision:±0,1 °C (0…+150 °C);
±0,2 °C (–40…0 °C);
±0,5 °C (–55…–40 °C) - Cat. No.:EBRO1340-6603
- Indice de protection:IP68
- Poids:90 g
- Intervalles d’enregistrement:1 s - 24 h
- Sonde:PT1000, class A
Radial, 1 external temperature, probe, Ø 3 mm, 50 or 75 mm length - Data memory - No. of readings:27840
- Piles:Lithium, 2× BR1225A, 3 V user-replaceable
- Modèle:EBI 12-T211
Complementary Products
Informations sur le produit
- N° de cataloguePrécisionPlage de mesureDésignationRésolutionDisponibilitéPrix
- EBRO1340-6658±0,1 (0…140 °C)
±20 mbarT: 0…140 °C
P: 1…4000 mbarEBI 12-TP237, enregistreur de données de température et de pression, points d'étalonnage 0 °C, +60 °C et +134 °C ; 100 mbar et 3100 mbar (bei +25 °C) ; 3100 mbar (à +134 °C)0,01 °C
1 mbarConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 2’850.00 - EBRO1340-6601-0100±0,3 °C (0…105 °C)
±0,5 °C (–90 …–40 °C)T: –90…+105 °CEBI 12-T101, enregistreur de données pour laveurs et désinfecteurs ; points d'étalonnage -20°C, 0°C et +60°C0,01 °CConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’930.00
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 620-1693Battery replacement set EBI 12; 3× battery, 6× O-ringConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 226.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- EBRO1100-0130Battery replacement set EBI 12; 3× battery, 6× O-ring, 1× unscrewing aid EBI 12Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 322.00
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..