Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T210
EBI 12-T210, high temperature data logger, 50 mm probe length, T: –55…+150 °C, ±0,1 °C (0…+150 °C);
±0,2 °C (–40…0 °C);
±0,5 °C (–55…–40 °C), 0,01 °C
N° de catalogue EBRO1340-6602
Fournisseur:   EBRO
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T210
N° de catalogue EBRO1340-6602
Fournisseur:  EBRO
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T210
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T210
EBI 12-T210, high temperature data logger, 50 mm probe length, T: –55…+150 °C, ±0,1 °C (0…+150 °C);
±0,2 °C (–40…0 °C);
±0,5 °C (–55…–40 °C), 0,01 °C
Prix
3 500.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The EBRO EBI 12-T210 is your reliable partner for temperature and pressure monitoring in the pharmaceutical industry.
  • Wide measuring range: –55 to +150 °C
  • High-quality PT1000 sensor (class A)
  • Rigid, external temperature sensor: Ø 3, 50 or 75 mm long
  • Robust IP68 protection class: waterproof and vapour-tight
With an extended measuring range, high-precision PT1000 sensor, and IP68 protection, it ensures accurate monitoring even in demanding environments like autoclaves. Perfect for safe and efficient processes.
The EBRO EBI 12-T210 is a versatile temperature and pressure data logger designed for critical applications in the pharmaceutical industry. With a wide measuring range of –55 to +150 °C and precise PT1000 sensor, it ensures reliable monitoring during sterilisation, lyophilisation, and other demanding processes. The device is IP68-rated, allowing use in harsh environments like autoclaves. Its robust construction guarantees accurate data collection, making it ideal for ensuring compliance with stringent regulatory standards in laboratory and production settings. Perfect for quality assurance and process validation.
Dimensions: Ø48×24H mm, probe length 50 or 75 mm
Calibration points: –20, 0, +60 and +134 °C
Delivery information: Includes 1× EBI 12-T21x, 1× factory calibration certificate, manual.
Spécifications
  • Plage de mesure:
    T: –55…+150 °C
  • Résolution:
    0,01 °C
  • Désignation:
    EBI 12-T210, high temperature data logger, 50 mm probe length
  • Seq:
    01
  • Précision:
    ±0,1 °C (0…+150 °C);
    ±0,2 °C (–40…0 °C);
    ±0,5 °C (–55…–40 °C)
  • Cat. No.:
    EBRO1340-6602
  • Indice de protection:
    IP68
  • Poids:
    90 g
  • Intervalles d’enregistrement:
    1 s - 24 h
  • Sonde:
    PT1000, class A
    Radial, 1 external temperature, probe, Ø 3 mm, 50 or 75 mm length
  • Data memory - No. of readings:
    27840
  • Piles:
    Lithium, 2× BR1225A, 3 V user-replaceable
  • Modèle:
    EBI 12-T210
Complementary Products
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Précision
    Plage de mesure
    Désignation
    Résolution
    Disponibilité
    Prix
  • EBRO1340-6658
    ±0,1 (0…140 °C)
    ±20 mbar
    T: 0…140 °C
    P: 1…4000 mbar
    EBI 12-TP237, enregistreur de données de température et de pression, points d'étalonnage 0 °C, +60 °C et +134 °C ; 100 mbar et 3100 mbar (bei +25 °C) ; 3100 mbar (à +134 °C)
    0,01 °C
    1 mbar
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 2 850.00 SFr.
  • EBRO1340-6601-0100
    ±0,3 °C (0…105 °C)
    ±0,5 °C (–90 …–40 °C)
    T: –90…+105 °C
    EBI 12-T101, enregistreur de données pour laveurs et désinfecteurs ; points d'étalonnage -20°C, 0°C et +60°C
    0,01 °C
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 930.00 SFr.
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 620-1693
    Battery replacement set EBI 12; 3× battery, 6× O-ring
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 226.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • EBRO1100-0130
    Battery replacement set EBI 12; 3× battery, 6× O-ring, 1× unscrewing aid EBI 12
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 322.00