Sampling spoons, SteriWare®
Sampling spoons, sterile, 300 mm, 20 ml
N° de catalogue SAMP8209H-20S
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à
Product Details & Documents
SteriWare® Single use long handled spoons are ideal for reaching into large containers or difficult to reach places. It can be used straight from the bag and manufactured under cleanroom conditions so they can be used without costly cleaning.
- Made from FDA Conforming HDPE
- Pre-sterilised versions are available
- Moulded and suitable for powders and liquids
- Fully validated sterilisation procedure (SAL 10⁻⁶)
- Full batch traceability
Zertifizierung: FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004 conformity; BSE/TSE free.
Verpackung: Individually bagged in a heat-sealed laminate bag.
Spécifications
- Capacité:20 ml
- Désignation:Sampling spoons, sterile
- Longueur:300 mm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..