Flacons Shell, WHEATON®
Flacons Shell, WHEATON®
Shell vials, 2,00 ml, 12×32 mm, Verre, incolore, Non
N° de catalogue WHEA225120
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Flacons Shell, WHEATON®
N° de catalogue WHEA225120
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Flacons Shell, WHEATON®
Flacons Shell, WHEATON®
Shell vials, 2,00 ml, 12×32 mm, Verre, incolore, Non
Prix
SFr. 273.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These shell vials are made of borosilicate glass or PP.
PE snap plug caps feature a starburst top for easier needle penetration and are available in five colours.
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Ø×h:
    12×32 mm
  • Capacité:
    2,00 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Shell vials
  • Matière:
    Verre