Étalons UV/Vis
Étalon UV/Vis 6, pour analyser la précision des longueurs d'onde, 1 KIT
  86130.001
Étalons UV/Vis
  86130.001
 :  
Étalons UV/Vis
Étalons UV/Vis
Étalon UV/Vis 6, pour analyser la précision des longueurs d'onde, 1 KIT
 :  
SFr. 398.00
1 * 1 KIT
Pour l'étalonnage du spectrophotomètre selon la pharmacopée européenne (Ph. Eur.)
  • Analyse de l'absorption
  • Analyse de la résolution du spectre
  • Analyse de la diffusion de la lumière
  • Analyse de la précision des longueurs d'onde
Dans l'industrie pharmaceutique, la vérification régulière des spectrophotomètres UV/Vis selon la pharmacopée européenne est obligatoire. Dans toutes les autres industries, les chercheurs qui utilisent des spectrophotomètres UV/Vis et qui travaillent conformément aux exigences BPL, BPF, USP ou ISO doivent vérifier et qualifier leurs instruments régulièrement.
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    Étalon UV/Vis 6, pour analyser la précision des longueurs d'onde